Dihydroxyde de cobalt ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Cobalt (II) hydroxyde
12524.A3EA 801 EUR InStock
12524.A3 12524.36 12524.22
Dihydroxyde de cobalt ≥99.9% (base métaux)
Dihydroxyde de cobalt
Formule: H₂CoO₂
MW: 92,95 g/mol
Point de fusion: 250 °C (déc.)
Densité: 3,597 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016015
Numéro CAS: 21041-93-0
Merck Index: 14,2442
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité