Dihydroxyde de cobalt ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Cobalt dihydroxide, Cobaltous hydroxide, Cobalt(II) hydroxide
B22045.18 B22045.30
B22045.18EA 35 EUR InStock
B22045.18 B22045.30
Dihydroxyde de cobalt ≥97%
Dihydroxyde de cobalt
Purity: 97% CAS No.: 21041-93-0 Molecular Formula: H2CoO2 Formula Weight: 92.95 Odour: Odourless Melting Point: 250° dec. MDL No.: MFCD00016015
Formule: H₂CoO₂
MW: 92,95 g/mol
Point de fusion: 250 °C (dec.)
Densité: 3.597 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016015
Numéro CAS: 21041-93-0
EINECS: 244-166-4
Merck Index: 14,2442
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité