Fer (II) sulfure, bâtonnets fondus
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO233300010EA 77.1 EUR InStock
ACRO233300010
Fer (II) sulfure, bâtonnets fondus
Fer (II) sulfure
Formule: FeS
MW: 87,91 g/mol
Point de fusion: 1195 °C
Densité: 4,84 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011013
Numéro CAS: 1317-37-9
ADR: 9,III
Merck Index: 12,04106
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey-black Sticks
Assay (S) about 25%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité