Fer (II) sulfure ≥99.98% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
22388.14EA 498 EUR InStock
22388.14 22388.06
Fer (II) sulfure ≥99.98% (base métaux)
Fer (II) sulfure
Formule: FeS
MW: 87,91 g/mol
Point de fusion: 1195 °C
Densité: 4,74
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011013
Numéro CAS: 1317-37-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,4058
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité