Nickel sulphide ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Nickel subsulphide, Nickel disulphane
35661.18 35661.09
35661.18EA 488 EUR InStock
35661.18 35661.09
Nickel sulphide ≥99.9% (base métaux)
Nickel sulphide
Purity: 99.9% CAS No.: 12035-72-2 Molecular Formula: Ni3S2 Formula Weight: 240.19 Physical Form: -200 Mesh Powder Appearance: Black Melting Point: 797° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016266
Formule: Ni₃S₂
MW: 240,21 g/mol
Point de fusion: 797 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00217044
Numéro CAS: 12035-72-2
EINECS: 234-829-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité