Cobalt (II) sulfate heptahydraté 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cobalt (II) sulfate à 7 molécules d'eau
ACRO213105000EA 103 EUR InStock
ACRO213105000 ACRO213100025 ACRO213101000
Cobalt (II) sulfate heptahydraté 99+%, très pur
Cobalt (II) sulfate heptahydraté
Formule: CoSO₄·7H₂O
MW: 281,1 g/mol
Point de fusion: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149658
Numéro CAS: 10026-24-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02510
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red-brown Adhering crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤500 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité