Cobalt (II) sulfate heptahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Cobalt (II) sulfate à 7 molécules d'eau
10696.14EA 236 EUR InStock
10696.14 10696.22
Cobalt (II) sulfate heptahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Cobalt (II) sulfate heptahydraté
Formule: CoSO₄·7H₂O
MW: 281,1 g/mol
Point de fusion: 735 °C
Densité: 2,03
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149658
Numéro CAS: 10026-24-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2448
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité