Cobalt (II) sulfate heptahydraté 97.0-102.0% (par analyse complexométrique), très pur, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
Synonyms: Cobalt (II) sulfate à 7 molécules d'eau
1.02546.1000EA 459 EUR InStock
1.02546.1000 1.02546.9050
Cobalt (II) sulfate heptahydraté 97.0-102.0% (par analyse complexométrique), très pur, SAFC®
Cobalt (II) sulfate heptahydraté
Formule: CoSO₄·7H₂O
MW: 281,1 g/mol
Point de fusion: 735 °C
Densité: 2,03 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149658
Numéro CAS: 10026-24-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02510
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) 97.0 - 102.0 %
Identity conforms
Chloride (Cl) ≤ 0.02 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.005 %
Residual solvents (according to ICH-guideline) excluded by manufacturing process
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité