Cobalt (II) sulfate heptahydraté ≥97%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
22926.268EA 90.3 EUR InStock
22926.268 22926.361
Cobalt (II) sulfate heptahydraté ≥97%, TECHNICAL
Cobalt (II) sulfate heptahydraté
Formule: CoSO₄·7H₂O
Point de fusion: 735 °C
Densité: 2.03 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149658
Numéro CAS: 10026-24-1
EINECS: 233-334-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02510
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité