5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-γ-pyrone
205220050 205220250 205221000 205225000
ACRO205220050EA 46.5 EUR InStock
ACRO205220050 ACRO205220250 ACRO205221000 ACRO205225000
5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone 99%
5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone
Formule: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151…156 °C
Densité: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006580
Numéro CAS: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Merck Index: 13,05334
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 156 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité