5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4H-pyran-4-one, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4-pyrone, 5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-γ-pyrone
A10760.06 A10760.14 A10760.22
A10760.06EA 48.9 EUR InStock
A10760.06 A10760.14 A10760.22
5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone ≥99%
5-Hydroxy-2-hydroxyméthyl-4-pyrone
Purity: 99% CAS No.: 501-30-4 Molecular Formula: C6H6O4 Formula Weight: 142.11 Odour: Odourless Melting Point: 152-155° Beilstein Reference: 120895 Merck Reference: 14,5317 MDL No.: MFCD00006580
Formule: C₆H₆O₄
MW: 142,11 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 152…155 °C
Densité: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006580
Numéro CAS: 501-30-4
EINECS: 207-922-4
Merck Index: 14,5317
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité