γ-Butyrolactone pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: gamma-Butyrolactone, Butan-4-olide, 4-Hydroxybutanoic acid lactone, 1,4-Butyrolactone, GBL
8.01661.0100 8.01661.1000 8.01661.2500 8.01661.9025 8.01661.9230
8.01661.0100EA 25 EUR InStock
8.01661.0100 8.01661.1000 8.01661.2500 8.01661.9025 8.01661.9230
γ-Butyrolactone pour la synthèse
γ-Butyrolactone
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Densité: 1.1286 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005386
Numéro CAS: 96-48-0
EINECS: 202-509-5
Merck Index: 13,01596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e855ee75d3243dd31c0ed64e2354b467a7de1f40&vid=a50dd849ab627dd2dde8674edf04ce9bad83f843&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité