Anhydride succinique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydrofuran-2,5-dione
A12245.30 A12245.0B A12245.0I A12245.36
A12245.30EA 55.2 EUR InStock
A12245.30 A12245.0B A12245.0I A12245.36
Anhydride succinique 99%
Anhydride succinique
Succinic anhydride is used as a sizing agent and curative for epoxy resin. It acts as an additive in paper production. It is utilized in the preparation of covalently cross-linked oxidized-alginate and N-succinyl-chitosan hydrogels. It serves as an intermediate for functionalized oxide surfaces on a chip and for polyester resins. Further, it finds use in cosmetics, pharmaceuticals and in coatings.
Formule: C₄H₄O₃
MW: 100,07 g/mol
Point d'ébullition: 261 °C
Point de fusion: 118…121 °C
Densité: 1.572
Point d'éclair: 157 °C (314 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005525
Numéro CAS: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8870
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Color) White
Form Powder or crystals or crystalline powder or flakes and/or chips
Assay (Aqueous acidbase Titration) ≥98.5 to ≤101.5%
Identification (FTIR) Conforms
Melting Point (clear melt) 116 - 121 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité