Tétrahydropyranne 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
325881000 325885000
ACRO325881000EA 92 EUR InStock
ACRO325881000 ACRO325885000
Tétrahydropyranne 99%
Tétrahydropyranne
Formule: C₅H₁₀O
Point d'ébullition: 88 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0.88 g/cm³
Point d'éclair: –15 °C
Numéro MDL: MFCD00006585
Numéro CAS: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
ONU: 3271
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09356
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité