(±)-γ-Décalactone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (±)-Décane-4-olide
A19732.14EA 60.6 EUR InStock
A19732.14 A19732.06 A19732.22
(±)-γ-Décalactone ≥98%
(±)-γ-Décalactone
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Point d'ébullition: 150…153 °C (15 mmHg)
Densité: 0,948
Point d'éclair: 146 °C (294 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005404
Numéro CAS: 706-14-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité