Span® 80, Span® pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.40123.0100EA 41.1 EUR InStock
8.40123.9999 8.40123.0100 8.40123.1000 8.40123.0500 8.40123.9010
Span® 80, Span® pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Span® 80
Formule: C₂₄H₄₄O₆
MW: 428,61 g/mol
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00080948
Numéro CAS: 1338-43-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 428.60 g/mol
Boiling Point 100 °C
Flash Point  - 1.4 hPa (20 °C)
Refractive Index 149 °C
Density 1.0 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Sorbitan monooleate, (Z)-Sorbitan mono-9-octadecenoate
Hill Formula C24H44O6
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité