Span® 80
Fournisseur: Roth Carl
ROTH9426.1EA 30.5 EUR InStock
ROTH9426.1 ROTH9426.2
Span® 80
Span® 80
Formule: C₂₄H₄₄O₆
MW: 428,61 g/mol
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00080948
Numéro CAS: 1338-43-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité