Span® 80, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
85548-1L 85548-250ML
85548-1LEA 171 EUR InStock
85548-1L 85548-250ML
Span® 80, Supelco®
Span® 80
Formule: C₂₄H₄₄O₆
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080948
Numéro CAS: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b4e0e15db043c16004bf42281caef11d69d6ee2&vid=36f9f073c049fe722daee943b718a4da79a0e276&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité