Laurate de sorbitan
Fournisseur: Thermo Scientific
L12099.30 L12099.0B
L12099.30EA 38.2 EUR InStock
L12099.30 L12099.0B
Laurate de sorbitan
Laurate de sorbitan
CAS No.: 1338-39-2 Molecular Formula: C18H34O6 Formula Weight: 346.47 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4740 Merck Reference: 14,8724 MDL No.: MFCD00005365
Formule: C₁₈H₃₄O₆
Densité: 1.032
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005365
Numéro CAS: 1338-39-2
EINECS: 215-663-3
Merck Index: 14,8724
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité