Span® 20, Span® pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Sorbitan monododecanoate, Arlacel 20, Sorbitan monolaurate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40119.0100 8.40119.0500 8.40119.9999
8.40119.0100EA 39.2 EUR InStock
8.40119.0100 8.40119.0500 8.40119.9999
Span® 20, Span® pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Span® 20
Formule: C₁₈H₃₄O₆
MW: 346,46 g/mol
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005365
Numéro CAS: 1338-39-2
EINECS: 215-663-3
Merck Index: 12,08872
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Molar Mass 346.47 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C
Density 1.0 g/cm3 (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité