Stearate de sorbitan
Fournisseur: Thermo Scientific
L11435.30 L11435.0B
L11435.30EA 31.2 EUR InStock
L11435.30 L11435.0B
Stearate de sorbitan
Stearate de sorbitan
CAS No.: 1338-41-6 Molecular Formula: C24H46O6 Formula Weight: 430.63 Flash Point: 149°(300°F) Melting Point: 53-57° Merck Reference: 14,8724 MDL No.: MFCD00005366
Formule: C₂₄H₄₆O₆
Point de fusion: 53…57 °C
Densité: 1.00
Point d'éclair: >149 °C (300 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005366
Numéro CAS: 1338-41-6
EINECS: 215-664-9
Merck Index: 14,8724
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité