L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human recombinant CD40-ligand (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-25-100UG 100-25-10UG 100-25-1MG 100-25-500UG 100-25-50UG
SHBT100-25-100UGEA 327 EUR InStock
SHBT100-25-100UG SHBT100-25-10UG SHBT100-25-1MG SHBT100-25-500UG SHBT100-25-50UG
Human recombinant CD40-ligand (from E. coli)
Protéines et Peptides
CD40 ligand (CD40L) or CD154 is a membrane glycoprotein and differentiation antigen that is expressed on the surface of T cells, monocytes, basophils, eosinophils, platelets, dendritic cells, and endothelial cells.
  • Produced from genetically modified E. coli
  • Monomeric protein, containing 149 amino acids
  • Activates CD40 receptor on antigen-presenting cells
These proteins are stimulating B cell proliferation, immunoglobulin class switching, and antibody secretion. In peripheral blood monocytes, these are helps to induces cytokine production and tumoricidal activity in peripheral blood monocytes. These CD40L are also act as a co-stimulator for the activation of T cell proliferation and inflammatory protein production.
Information de livraison: A certificate of analysis (COA) is supplied with each product shipped detailing purity, formulation, biological activity, endotoxin levels, reconstitution instructions and recommended storage conditions.
Attention: This product is for research use only and is not for use in humans.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité