Span® 65, Span® pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Sorbitan tristearate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.40122.0100 8.40122.0500
8.40122.0100EA 44.5 EUR InStock
8.40122.0100 8.40122.0500
Span® 65, Span® pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Span® 65
Formule: C₆₀H₁₁₄O₈
MW: 963.56 g/mol
Densité: 0.98 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 26658-19-5
EINECS: 247-891-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 53 °C
Molar Mass 963.55 g/mol
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 1.4 hPa (20 °C)
Flash Point 149 °C
Density 0.98 g/cm3 (25 °C)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité