Spironolactone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
207460010 207460050
ACRO207460010EA 70.3 EUR InStock
ACRO207460010 ACRO207460050
Spironolactone 99%
Spironolactone
Formule: C₂₄H₃₂O₄S
Point d'ébullition: 597 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 198…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082250
Numéro CAS: 52-01-7
EINECS: 200-133-6
Merck Index: 12,08917
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellowish-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 2 h)
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -41° to -45° (20°C, 589 nm) (c=1, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité