Pig Recombinant IL-8 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
400-03-5UG 400-03-20UG 400-03-100UG 400-03-500UG 400-03-1MG
SHBT400-03-5UGEA 69.6 EUR InStock
SHBT400-03-5UG SHBT400-03-20UG SHBT400-03-100UG SHBT400-03-500UG SHBT400-03-1MG
Pig Recombinant IL-8 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Interleukin 8 (IL-8 or CXCL8) is a member of the CXC cytokine family and is produced by macrophages, epithelial, smooth muscle, and endothelial cells. IL-8 binds the  G protein-coupled serpentine receptors CXCR1 and CXCR2. IL-8 recruits innate immune cells, induces phagocytosis, and stimulates angiogenesis.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité