L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant FGF-5 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-200-10UG 100-200-50UG 100-200-100UG 100-200-500UG 100-200-1MG
SHBT100-200-10UGEA 72.4 EUR InStock
SHBT100-200-10UG SHBT100-200-50UG SHBT100-200-100UG SHBT100-200-500UG SHBT100-200-1MG
Human Recombinant FGF-5 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Fibroblast growth factor 5 (FGF-5) is a secreted heparin-binding growth factor that binds to FGF receptors 1 and 2 (FGFR1 and FGFR2). FGF-5 is expressed in the mesenchyme, skeletal muscles, central nervous system, and hair follicles to promote cell differentiation and proliferation. FGF-5 functions as a regulatory factor during hair elongation and skeletal muscle development.
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité