Human Recombinant FGF-6 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-201-5UG 100-201-25UG 100-201-100UG 100-201-500UG 100-201-1MG
SHBT100-201-5UGEA 72.4 EUR InStock
SHBT100-201-5UG SHBT100-201-25UG SHBT100-201-100UG SHBT100-201-500UG SHBT100-201-1MG
Human Recombinant FGF-6 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Fibroblast growth factor 6 (FGF-6) is a heparin-binding growth factor that is expressed in epithelial and mesenchymal lineages. FGF-6 binds and signals through the FGF receptors FGFR1, FGFR2, and FGFR4. FGF-6 functions as a mitogen for vascular endothelial cells and fibroblasts. FGF-6 is also an important factor driving muscle differentiation and regeneration.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité