Rat Recombinant IL-2 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
300-38-20UG 300-38-100UG 300-38-500UG 300-38-1MG
SHBT300-38-20UGEA 181 EUR InStock
SHBT300-38-20UG SHBT300-38-100UG SHBT300-38-500UG SHBT300-38-1MG
Rat Recombinant IL-2 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Interleukin 2 (IL-2) is an immunomodulatory cytokine that is produced by lymphocytes.  IL-2 signals through the IL-2R receptor to induce activated T cell proliferation and promote T cell differentiation. IL-2 also stimulates the proliferation and differentiation of B cells, natural killer cells, monocytes, and macrophages.
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité