Pig Recombinant FLT-3 Ligand (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
400-08-5UG 400-08-25UG 400-08-100UG 400-08-500UG 400-08-1MG
SHBT400-08-5UGEA 72.4 EUR InStock
SHBT400-08-5UG SHBT400-08-25UG SHBT400-08-100UG SHBT400-08-500UG SHBT400-08-1MG
Pig Recombinant FLT-3 Ligand (from E. coli)
Protéines et Peptides
Fms-related tyrosine kinase 3 ligand (FLT-3 ligand) is a growth factor that regulates hematopoietic cell proliferation. FLT-3 ligand signaling is transmitted through the fms-related tyrosine kinase 3 (FLT-3) receptor. FLT-3 ligand promotes the long-term expansion and differentiation of pro-B cells in the presence of interleukin 7 (IL-7) or in combination of IL-7 and interleukin 3 (IL-3).
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité