L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mouse Recombinant FLT-3 Ligand (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
200-06-100UG 200-06-10UG 200-06-1MG 200-06-500UG
SHBT200-06-100UGEA 525 EUR InStock
SHBT200-06-100UG SHBT200-06-10UG SHBT200-06-1MG SHBT200-06-500UG
Mouse Recombinant FLT-3 Ligand (from E. coli)
Protéines et Peptides
Fms-related tyrosine kinase 3 ligand (FLT-3 ligand) is a growth factor that regulates hematopoietic cell proliferation. FLT-3 ligand signaling is transmitted through the fms-related tyrosine kinase 3 (FLT-3) receptor. FLT-3 ligand promotes the long-term expansion and differentiation of pro-B cells in the presence of interleukin 7 (IL-7) or in combination of IL-7 and interleukin 3 (IL-3).
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
A COA is supplied with each product shipped detailing purity, formulation, biological activity, endotoxin levels, reconstitution instructions and recommended storage conditions.  This product is for research use only and is not for use in humans.  
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité