Acide L(+)-ascorbique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10303000EA 68.9 EUR InStock
EHERC10303000
Acide L(+)-ascorbique
Acide L(+)-ascorbique
Formule: C₆H₈O₆
MW: 176,13 g/mol
Point d'ébullition: 553 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 190…192 °C
Densité: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
Merck Index: 13,00837
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/10/16009810.jpg https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/91/16640591.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité