Acide L(+)-ascorbique 99.0-100.5% USP, Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
83568.180EA 50.1 EUR InStock
83568.180 83568.290 83568.360 83568.460
Acide L(+)-ascorbique 99.0-100.5% USP, Ph. Eur.
L(+)-Ascorbic acid
Appearance: White or almost white, crystalline powder or colourless crystals, becoming discoloured on exposure to air and moisture.
Attention: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API)
Formule: C₆H₈O₆
MW: 176,13 g/mol
Point d'ébullition: 553 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 190…192 °C
Densité: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Residual solvents (CPMP/ICH/283/95) Conforms
Residues of metal catalysts or reagents Unlikely by manuf.process
As (Arsenic) Max. 2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 1 ppm
Co (Cobalt) Max. 1 ppm
Hg (Mercury) Max. 2 ppm
Ni (Nickel) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 2 ppm
V (Vanadium) Max. 1 ppm
Conforms to Ph.Eur./USP Passes test
Ph.Eur. specifications: Max. 0.1 %
Assay [Ph.Eur.] 99.0 --> 100.5 %
Identification B Passes test USP
Identification C [Ph.Eur.] 2.1 --> 2.6
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Specific optical rotation [Ph.Eur.] 20.5 --> 21.5 °
Impurity E (Oxalic acid) [Ph.Eur.] Max. 0.2 %
Impurity C [Ph.Eur.] Max. 0.15 %
Impurity D [Ph.Eur.] Max. 0.15 %
Unspecified impurities [Ph.Eur.] Max. 0.10 %
Sum of impur.other than C and D[Ph.Eur.] Max. 0.2 %
Reporting threshold [Ph.Eur.]: Max. 0.05 %
Cu (Copper) [Ph.Eur.] Max. 5 ppm
Fe (Iron) [Ph.Eur.] Max. 2 ppm
Sulphated ash [Ph.Eur.] Max. 0.1 %
USP specifications:
Assay [USP] 99.0 --> 100.5 %
Identification A Passes test USP
Residue on ignition [USP] Max. 0.1 %
Specific optical rotation [USP] 20.5 --> 21.5 °
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité