Acide L(+)-ascorbique
Fournisseur: Serva
Synonyms: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
14030.02 14030.03
SERA14030.02EA 0 EUR InStock
SERA14030.02 SERA14030.03
Acide L(+)-ascorbique
L(+)-Ascorbic acid
Formule: C₆H₈O₆
MW: 176,13 g/mol
Point d'ébullition: 553 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 190…192 °C
Densité: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
ATTEINDRE: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité