Sodium L(+)-ascorbate
Fournisseur: EDQM
Synonyms: L(+)-Ascorbate de sodium
EDQMY0000039EA 234 EUR InStock
EDQMY0000039
Sodium L(+)-ascorbate
Sodium L(+)-ascorbate
Formule: C₆H₇NaO₆
MW: 198,11 g/mol
Point de fusion: 219 °C
Densité: 1,799 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00082340
Numéro CAS: 134-03-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/69/2296969.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité