Acide déhydroacétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17827.0B A17827.18 A17827.30
A17827.0BEA 184 EUR InStock
A17827.0B A17827.18 A17827.30
Acide déhydroacétique ≥98%
Acide déhydroacétique
Purity: 98% CAS No.: 520-45-6 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Flash Point: 157°(314°F) Melting Point: 109-113° Boiling Point: 269-270° Beilstein Reference: 6129 Merck Reference: 14,2865 MDL No.: MFCD00066709
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: 269…270 °C
Point de fusion: 109…113 °C
Point d'éclair: 157 °C (314 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066709
Numéro CAS: 520-45-6
EINECS: 208-293-9
Merck Index: 14,2865
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité