Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide déhydroacétique

Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 3-Acétyl-4-hydroxy-6-méthyl-2H-pyranne-2-one3-Acétyl-6-méthyl-2H-pyranne-2,4(3H)-dione

ROTH7548.1EA 77.5 EUR InStock
ROTH7548.1
Acide déhydroacétique
Acide déhydroacétique


Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Point d'ébullition: 333 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 108 °C
Point d'éclair: 157 °C
Numéro MDL: MFCD00066709
Numéro CAS: 520-45-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité