Pérylène 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
130070010 130070050
ACRO130070010EA 36.1 EUR InStock
ACRO130070010 ACRO130070050
Pérylène 99+%
Pérylène
Formule: C₂₀H₁₂
Point d'ébullition: 443 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 277…280 °C
Densité: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004142
Numéro CAS: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 12,07325
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Ochre to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 280 °C
HPLC ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité