Pérylène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L03047.03 L03047.06
L03047.03EA 36.8 EUR InStock
L03047.03 L03047.06
Pérylène ≥98%
Pérylène
Purity: 98+% CAS No.: 198-55-0 Molecular Formula: C20H12 Formula Weight: 252.32 Odour: Odourless Melting Point: 276-280° Beilstein Reference: 1911335 Merck Reference: 14,7184 MDL No.: MFCD00004142
Formule: C₂₀H₁₂
Point d'ébullition: 443 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 276…280 °C
Densité: 1.362 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004142
Numéro CAS: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 14,7184
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité