9-Bromophénanthrène 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
107240250 107241000 107240100
ACRO107240250EA 65.5 EUR InStock
ACRO107240250 ACRO107241000 ACRO107240100
9-Bromophénanthrène 96%
9-Bromophénanthrène
Formule: C₁₄H₉Br
MW: 257,13 g/mol
Point d'ébullition: 180…190 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 60…65 °C
Densité: 1,4093 g/cm³ (101 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001174
Numéro CAS: 573-17-1
EINECS: 209-351-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité