Phénanthrène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L01921.18 L01921.30
L01921.18EA 64.7 EUR InStock
L01921.18 L01921.30
Phénanthrène ≥98%
Phénanthrène
Purity: 98% CAS No.: 85-01-8 Molecular Formula: C14H10 Formula Weight: 178.23 Flash Point: 171°(339°F) Melting Point: 97-101° Boiling Point: 340° Beilstein Reference: 1905428 Merck Reference: 14,7212 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001168
Formule: C₁₄H₁₀
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C
Point de fusion: 97…101 °C
Densité: 1.179
Point d'éclair: 171 °C (339 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001168
Numéro CAS: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,7212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&vid=d8ec397dac001e49a7958f12aacb577cd11954da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité