Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénanthrène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC20920000EA 87.5 EUR InStock
EHERC20920000
Phénanthrène
Phénanthrène


Formule: C₁₄H₁₀
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 97…99 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 153 °C
Numéro MDL: MFCD00001168
Numéro CAS: 85-01-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07354
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/56/2298456.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité