L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mouse Recombinant MIP-3 A (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
200-51-100UG 200-51-1MG 200-51-20UG 200-51-500UG 200-51-5UG
SHBT200-51-100UGEA 453 EUR InStock
SHBT200-51-100UG SHBT200-51-1MG SHBT200-51-20UG SHBT200-51-500UG SHBT200-51-5UG
Mouse Recombinant MIP-3 A (from E. coli)
Protéines et Peptides
Platelet-derived growth factor (PDGF) is an important regulator of cell growth, proliferation, and angiogenesis.  PDGF synthesis is induced by IL-1, IL-6, TNF-α, TGF-β, and EGF signaling.  PDGF functions as a mitogenic growth hormone on cells of mesenchymal lineage, such as smooth muscle and glial cells.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
PDGF is also stored in the alpha-granules of platelets and is released upon adherence to traumatized tissues. PDGF is a dimeric glycoprotein formed by two A chains (AA), two B chains (BB), or as a heterodimer with an A and a B chain (AB).  The PDGF dimer binds the cell surface receptor tyrosine kinases PDGFR-α and PDGFR-β.
Information de livraison: A certificate of analysis (COA) is supplied with each product shipped detailing purity, formulation, biological activity, endotoxin levels, reconstitution instructions and recommended storage conditions.
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité