L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mouse Recombinant IL-5 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
200-20-100UG 200-20-1MG 200-20-25UG 200-20-500UG 200-20-5UG
SHBT200-20-100UGEA 453 EUR InStock
SHBT200-20-100UG SHBT200-20-1MG SHBT200-20-25UG SHBT200-20-500UG SHBT200-20-5UG
Mouse Recombinant IL-5 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Interleukin 5 (IL-5) is a hematopoietic growth factor that is expressed in type 2 T helper (Th2) cells, mast cells, and eosinophils. IL-5 acts through the IL-5 receptor (IL-5R), stimulates B cell growth, and mediates eosinophil activation. IL-5 expression is regulated by the GATA binding protein 3 (GATA3) transcription factor. Human and mouse IL-5 show cross-reactivity.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Shenandoah Biotechnology is a manufacturer of research grade recombinant proteins typically used as cytokines, growth factors and chemokines in cell based assays and cell culture. Each production lot is tested for QA and the expected values for each product can be viewed under the product specifications tab.
Information de livraison: Certificate of analysis (COA) is supplied with each product shipped detailing purity, formulation, biological activity, endotoxin levels, reconstitution instructions and recommended storage conditions.
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité