Phénanthrène
Fournisseur: Merck
48569.EA 102 EUR InStock
48569.
Phénanthrène
Phénanthrène
Formule: C₁₄H₁₀
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 97…99 °C
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 153 °C
Numéro MDL: MFCD00001168
Numéro CAS: 85-01-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07354
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/83/26659383.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité