3,6-Diméthylphénanthrène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20785000EA 261 EUR InStock
EHERC20785000
3,6-Diméthylphénanthrène
3,6-Diméthylphénanthrène
Formule: C₁₆H₁₄
MW: 206,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001170
Numéro CAS: 1576-67-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité