Phénanthridine-6(5H)-one 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
B25187.03 B25187.06
B25187.03EA 65.2 EUR InStock
B25187.03 B25187.06
Phénanthridine-6(5H)-one 96%
Phénanthridine-6(5H)-one
Purity: 96% CAS No.: 1015-89-0 Molecular Formula: C13H9NO Formula Weight: 195.22 Melting Point: 288-294° Beilstein Reference: 140641
Formule: C₁₃H₉NO
Point de fusion: 288…294 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004988
Numéro CAS: 1015-89-0
EINECS: 213-804-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité