Phénanthridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
169250050 169250010 169250250
ACRO169250050EA 90.8 EUR InStock
ACRO169250050 ACRO169250010 ACRO169250250
Phénanthridine 98%
Phénanthridine
Formule: C₁₃H₉N
Point d'ébullition: 349 °C (769 mmHg)
Point de fusion: 104…108 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (130 °C)
Point d'éclair: 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004989
Numéro CAS: 229-87-8
EINECS: 205-934-4
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 108 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité