Human Recombinant IL-20 (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-89-100UG 100-89-10UG 100-89-1MG 100-89-500UG
SHBT100-89-100UGEA 672 EUR InStock
SHBT100-89-100UG SHBT100-89-10UG SHBT100-89-1MG SHBT100-89-500UG
Human Recombinant IL-20 (from E. coli)
Protéines et Peptides
Interleukin 20 (IL-20) is structurally related to interleukin 10 (IL-10) and is produced by keratinocytes and monocytes. IL-20 acts through the STAT3 signaling pathway to regulate the proliferation of keratinocytes during epidermal inflammation.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité