L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Mouse Recombinant MIP-3 B (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
200-44-100UG 200-44-1MG 200-44-20UG 200-44-500UG 200-44-5UG
SHBT200-44-100UGEA 453 EUR InStock
SHBT200-44-100UG SHBT200-44-1MG SHBT200-44-20UG SHBT200-44-500UG SHBT200-44-5UG
Mouse Recombinant MIP-3 B (from E. coli)
Protéines et Peptides
Macrophage inflammatory protein-3 beta (MIP-3 β), also called CCL19, is a chemokine that is expressed in the thymus, lymph nodes, and activated bone marrow stromal cells. MIP-3 β signals through the G protein-coupled receptor CCR7 to regulate normal lymphocyte recirculation. MIP-3 β also functions  during T cell trafficking to the thymus, and in T cell and B cell homing to the lymph nodes and secondary lymphoid organs.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité