Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dimidium bromure

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Bromure de 3,8-diamino-5-méthyl-6-phénylphénanthridiniumBromure de 2,7-diamino-10-méthyl-9-phénylphénanthridinium

MOLEM11783520EA 0 EUR InStock
MOLEM11783520
Dimidium bromure
Dimidium bromure


Formule: C₂₀H₁₈BrN₃
MW: 380,29 g/mol
Point de fusion: 243…248 °C
Numéro MDL: MFCD00011757
Numéro CAS: 518-67-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/12/2301412.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité